Learn More
(Heptafluorobutyro)phenone, 99%
Codice prodotto. 11303746
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11303746 5 g 5g
11313746 25 g 25g
11323746 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11303746 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16777.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 559-91-1 | C10H5F7O | 274.138 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 559-91-1
Formula molecolare C10H5F7O
Molecular Weight (g/mol) 274.138
Numero MDL MFCD00077552
InChI Key UKYZDGAVBNKBPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptafluoropropyl phenyl ketone, heptafluorobutyrophenone, phenyl heptafluoropropyl ketone, pubchem20274, heptafluorobutyro phenone, 1-heptafluorobutyryl benzene, heptafluoropropylphenylketone, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenyl-butan-1-one
PubChem CID 238424
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-phenylbutan-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico (Heptafluorobutyro)phenone
Densità 1.473
Punti di ebollizione 170°C to 172°C
Indice di rifrazione 1.414
Quantità 5 g
Beilstein 2056234
Peso formulazione 274.14
Percent Purity 99%