Learn More
Heptakis(2,6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11463802 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11463802 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11463802 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215732005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    484.00€
    382.20€ / 5g
    Risparmia 101.80€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Heptakis(2,6-di-O-methyl)-β-cyclodextrin is a cholesterol sequestering agent
Identificatori chimici
CAS 51166-71-3
Formula molecolare C56H98O35
Molecular Weight (g/mol) 1331.365
Numero MDL MFCD00011616
InChI Key QGKBSGBYSPTPKJ-UZMKXNTCSA-N
Sinonimo 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, unii-5fjp73e35o, dimethyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-o-dimethyl beta-cyclodextrin, heptakis-2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, heptakis 2,6-di-o-methyl-beta-cyclodextrin, dm-beta-cyd, dimethyl, a-cyclodextrin, 2,6-dme-beta-cyclodextrin, 2,6-di-o-methyl-beta-cd
PubChem CID 10171019
SMILES COCC1C2C(C(C(O1)OC3C(OC(C(C3O)OC)OC4C(OC(C(C4O)OC)OC5C(OC(C(C5O)OC)OC6C(OC(C(C6O)OC)OC7C(OC(C(C7O)OC)OC8C(OC(O2)C(C8O)OC)COC)COC)COC)COC)COC)COC)OC)O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptakis(2, 6-di-o-methyl)-β-cyclodextrin
Colore White
Quantità 5 g
Peso formulazione 1331.4
Forma fisica Powder