Learn More
Heptakis-6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10105370 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Codice prodotto. 10105370
Marca: Thermo Scientific Acros 299005000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Chelation/Complexation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin
CAS 53784-83-1
Punto di fusione 217°C to 221°C
Colore White
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C42H63Br7O28
Numero MDL MFCD00803289
Quantità 500 mg
Sinonimo heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine
InChI Key XNNRROJOWZLYCK-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC1C(O)C2OC3OC(CBr)C(OC4OC(CBr)C(OC5OC(CBr)C(OC6OC(CBr)C(OC7OC(CBr)C(OC8OC(CBr)C(OC1OC2CBr)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
IUPAC Name 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(bromomethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
Molecular Weight (g/mol) 1575.27
PubChem CID 11137055
Peso formulazione 1575.28
Forma fisica Powder
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.