Learn More
Heptakis-6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
Descrizione
Chelation/Complexation reagent
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Heptakis-6-bromo-6-deoxy-β-cyclodextrin |
| CAS | 53784-83-1 |
| Punto di fusione | 217°C to 221°C |
| Colore | White |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C42H63Br7O28 |
| Numero MDL | MFCD00803289 |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | heptakis 6-bromo-6-deoxy-beta-cyclodextrin |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in dmf,dmso,pyridine |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion