Learn More
Heptaldehyde, 95%, stabilized
Codice prodotto. 10497110 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10497110 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
10214730 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10075903 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10497110 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 120320500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-71-7
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00007028
InChI Key FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC Name heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptaldehyde
Nota nome 95%
Punto di fusione -42.0°C
Colore Beige-Yellow to White
Densità 0.8200g/mL
Punti di ebollizione 150.0°C
Punto d'infiammabilità 48°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3(CH2)5CHO
Indice di rifrazione 1.4115 to 1.4135
Quantità 50 mL
Beilstein 01, II, 750
Indice di Merck 15, 4693
Gravità specifica 0.82
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and alcohol
Stabilizzatore 100ppm hydroquinone
Viscosità 0.977 mPa.s (15°C)
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder, Crystals or Chunks