Learn More
Heptan-1-ol, 98+%, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10745331 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10745331 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10745331 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0250/05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 111-70-6
Punto di fusione -35°C
Punti di ebollizione 176°C
Imballaggio Amber glass bottle
Formula molecolare C7H16O
Numero MDL MFCD00002986
Quantità 100 mL
Sinonimo 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
InChI Key BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCCO
IUPAC Name heptan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 116.20
PubChem CID 8129
Peso formulazione 116.2g/mol
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Heptanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.