Learn More
Heptanal, 97%
Codice prodotto. 11389819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
100mL
250mL
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11389819 100 mL 100mL
11369819 250 mL 250mL
11399819 500 mL 500mL
11379819 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11389819 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23830.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 111-71-7 | C7H14O | 114.19 g/mol
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Heptanal is used as a synthesis intermediate in the fragrances and flavors industry. It is the precursor to 1-heptanol, ethyl heptanoate and for certain lubricants.
Solubility
Soluble in water 1.3 g/L.
Notes
Hygroscopic. Store away from oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-71-7
Formula molecolare C7H14O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00007028
InChI Key FXHGMKSSBGDXIY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo heptaldehyde, enanthaldehyde, n-heptaldehyde, enanthal, heptyl aldehyde, heptanaldehyde, n-heptanal, oenanthaldehyde, enanthole, oenanthal
PubChem CID 8130
ChEBI CHEBI:34787
IUPAC Name heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Heptanal
Punto di fusione -43°C
Densità 0.85
Punti di ebollizione 152°C to 154°C
Punto d'infiammabilità 35°C (95°F)
Intervallo percentuale saggio 0.97
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.4125
Quantità 100 mL
Numero UN UN3056
Beilstein 1560236
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,4658
Informazioni di solubilità Soluble in water 1.3g/L.
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptanal
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Heptanal