Learn More
Heptanal, TRC
Codice prodotto. 30134593
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134593 25 mL 25mL
30133950 100 mL 100mL
30007819 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134593 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH28114025ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-71-7
Formula molecolare C7 H14 O
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Sinonimo Heptanal, 1-Heptaldehyde, Enanthal, Enanthaldehyde, Enanthic aldehyde, Enanthole, Heptaldehyde, Heptanaldehyde, Heptyl aldehyde, NSC 2190, Oenanthal, Oenanthaldehyde, Oenanthic aldehyde, Oenanthol, n-Heptaldehyde, n-Heptanal, n-Heptylaldehyde
IUPAC Name heptanal
SMILES CCCCCCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Heptanal
Quantità 25 mL
InChI Formula InChI=1S/C7H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h7H,2-6H2,1H3
Peso formulazione 114.1045