Learn More
Heptane CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99%, Solstice
Codice prodotto. 15684650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Dimensione della confezione:
100mL
2.50L
pezzi 4
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15684650 4 x 2.5 L pezzi 4
15634650 100 mL 100mL
15664650 2.5 L 2.50L
15674650 2.5 L-PC 2.50L
15694650 6 x 1 L pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 15684650 Fornitore Honeywell-Chromasolv N. del fornitore 348734X2.5L
Big Savings for Better Separation
Usa il codice promozionale 27992
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Greener alternatives to Hexane in HPLC.
  • Solstice has over 200 years of history in producing high-purity chemicals
  • It is the leading brand offering High-Purity Solvents for dedicated applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Heptane
Punto di fusione -91°C
Nota nome for HPLC
Densità 0.684g/mL at 25°C
Quantità 4 x 2.5 L
Indice di rifrazione n20/D 1.387
Note sul grado di purezza filtration through 0.2μm
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore 83mmHg (37.7°C)
Beilstein 1730763
Punti di ebollizione 98°C
Peso formulazione 100.2g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado CHROMASOLV
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/sapone.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.