Learn More
Heptane, Extra Pure, Fraction, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073047
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
64742-49-0
C7H16
100.21
MFCD00081849
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
CHEBI:43098
CCCCCCC
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
64742-49-0
C7H16
100.21
MFCD00081849
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
8900
CHEBI:43098
CCCCCCC
Heptane, Extra Pure, Fraction, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 500 mL
Colore Colorless
IUPAC Name heptane
Peso formulazione 100.2g/mol
Pressione del vapore 48mbar at 20°C
Viscosità 0.4 mPaS at 20°C
Densità vapore 3.5
Punto di fusione -90°C
Punti di ebollizione 90°C to 100°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.