Description
Heptane, Extra Pure, Fraction, SLR
Specifications
Specifications
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Pressione del vapore | 48mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.4 mPaS at 20°C |
| Densità vapore | 3.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | -90°C |
| Punti di ebollizione | 90°C to 100°C |
| IUPAC Name | Petroleum ether |
| Quantità | 2.5 L |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.