Description
C7H16, CAS Number-142-82-5, 2.5L, 98 deg.C, CHEBI:43098, Colorless, 100.2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptane, -91 deg.C, 9544, 100.205, Amber glass bottle, Liquid, 8900, CCCCCCC, 3.5, 48mbar at 20 deg.C, 0.4 mPaS at 20 deg.C
Spécification
Spécification
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Pressione del vapore | 48mbar at 20°C |
| Viscosità | 0.4 mPaS at 20°C |
| Densità vapore | 3.5 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| Punto di fusione | -91°C |
| Punti di ebollizione | 98°C |
| Quantità | 1 L |
| Peso formulazione | 100.2g/mol |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Heptane
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P331-NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?