Learn More
Heptane, ≈99% N-Heptane, for HPLC
Codice prodotto. 10757704 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Amber glass bottle
Plastic Coated Glass bottle
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10757704 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.50L
10664912 1 L Amber glass bottle 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10757704 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore H/0106/PB17
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
C7H16, CAS Number-142-82-5, 2.5L, 98 deg.C, CHEBI:43098, Colorless, 100.2g/mol, IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N, heptane, -91 deg.C, 9544, 100.205, Amber glass bottle, Liquid, 8900, CCCCCCC, 3.5, 48mbar at 20 deg.C, 0.4 mPaS at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 142-82-5
Formula molecolare C7H16
Molecular Weight (g/mol) 100.21
Numero MDL MFCD00009544
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
IUPAC Name heptane
SMILES CCCCCCC
Specifica
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Pressione del vapore 48mbar at 20°C
Viscosità 0.4 mPaS at 20°C
Densità vapore 3.5
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Punto di fusione -91°C
Punti di ebollizione 98°C
Quantità 2.5 L
Peso formulazione 100.2g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.