Learn More
Heptane (Peroxide-free/Sequencing), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10479493
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10479493 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Codice prodotto. 10479493 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP1115500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto è soggetto ad accise sui prodotti energetici secondo la direttiva UE 2003/96/CEE.
Heptane is a solvent for other organics and is used as a carrier in chromatography.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Heptane
Punto di fusione -91°C
Nota nome Peroxide-free
Absorbance 0.014 max. at 254nm, 0.2 max. (%) at 215nm, 0.75 max. at 200nm
CAS 142-82-5, 28729-52-4, 26635-64-3, 108-87-2
Colore Colorless
Densità 0.683g/cm³
Quantità 500 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3845 to 1.3865 (at 25°C)
Residuo dopo l'evaporazione 5ppm max.
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Formula molecolare C7H16
Formula lineare CH3(CH2)5CH3
Pressione del vapore 48mbar at 20°C
Numero MDL MFCD00009544
Viscosità 0.4 mPa/s at 20°C
Acqua 0.02% max.
Indice di Merck 15, 4694
Sinonimo n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish
Punti di ebollizione 98°C
InChI Key IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCCC
IUPAC Name heptane
Molecular Weight (g/mol) 100.21
PubChem CID 8900
ChEBI CHEBI:43098
Peso formulazione 100.2
Percent Purity ≥99%
Grado Sequencing
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Heptane, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P331-NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.