Learn More
Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether, AcroSeal™
Codice prodotto. 10535680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10535680 100 mL AcroSeal™ Glass Bottle 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10535680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 433031000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13125-66-1 | C7H15BrMg | 203.41 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Heptylmagnesium bromide
CAS 13125-66-1, 60-29-7
Colore Brown
Densità 0.8410g/mL
Punti di ebollizione 35.0°C
Punto d'infiammabilità −30°C
Imballaggio AcroSeal™ Glass Bottle
Formula molecolare C7H15BrMg
Formula lineare CH3(CH2)6MgBr
Numero MDL MFCD00013517
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.841
Sinonimo n-heptylmagnesium bromide, 1-heptylmagnesium bromide, heptyl magnesium bromide, magnesium, bromoheptyl, n-heptyl magnesium bromide, heptylmagnesium bromide solution, ldkgbijdngsvih-uhfffaoysa-m, 1-heptylmagnesium bromide 0.25 m in tetrahydrofuran, heptylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
InChI Key LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCC[Mg]Br
IUPAC Name magnesium;heptane;bromide
Molecular Weight (g/mol) 203.41
PubChem CID 10910616
Peso formulazione 203.4
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Heptylmagnesium bromide, 1M solution in diethyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.