missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HER-2/c-erbB-2/neu Ab-5 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu Ab-5, Mouse Monoclonal Antibody.

188.70€ - 872.10€

Specifica

Antigene HER-2/c-erbB-2/neu Ab-5
Clone N24
Applicazioni Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche

Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Concentrazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Concentrazione Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
12630907
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-302-P1
200μg/mL 500 μL
555.00€
500µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12640907
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-302-P1ABX
1mg/mL 100 μL
625.00€
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 15-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
12620907
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-302-P0
200μg/mL 100 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
12650907
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Epredia
MS-302-PABX
1mg/mL 200 μL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione

Descrizione

c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase. It exhibits extracellular domains with two cysteine-rich sequences, and a cytoplasmic tyrosine kinase domain flanked by large hydrophilic tails that carry several tyrosine autophosphorylation sites. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the protein

Host Species: Mouse

Clone: N24

Isotype: IgG1

Species Reactivity: Human. Does not react with mouse and rat. Others not tested.

Epitope: Extracellular domain

Immunogen: Intact SKBR-3 breast cancer cells

Molecular Weight: 185 kDa

Positive Control: SKBR-3 cells, or Breast CA

Cellular Localization: Membrane

Recommended for:

  • Immunofluorescence
  • Immunoprecipitation
  • Accelerates (∽50%) HER-2 Internalization
  • Inhibits (∽80%) Tumorigenic Cell Growth

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

Specifica

Specifica

HER-2/c-erbB-2/neu Ab-5
Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Mouse
EGFR Family
Intact SKBR-3 breast cancer cells
Primary
N24
Monoclonal
Concentrated
RUO
Human
IgG1
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications