Learn More
HER-2/c-erbB-2/neu5 Ab-15 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Recommended for Immunohistochemistry, Western Blotting and Immunoprecipitation (Native and Denatured), Epredia™ HER-2/c-erbB-2/neu5 Ab-15, Mouse Monoclonal Antibody provides accurate, reproducible results.
189.72€ - 1125.00€
Specifica
Antigene | HER-2/c-erbB-2/neu5 Ab-15 |
---|---|
Clone | 3B5 |
Classificazione | Monoclonal |
Forma | Concentrated |
Specie ospite | Mouse |
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Forma | Coniugato | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12621727
|
Epredia
MS-599-B |
Concentrated | Biotin | 1 mL |
1125.00€
1mL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12651727
|
Epredia
MS-599-P1ABX |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
620.00€
100µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12661727
|
Epredia
MS-599-P1 |
Concentrated | Unconjugated | 500 μL |
565.00€
500µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
12641727
|
Epredia
MS-599-P0 |
Concentrated | Unconjugated | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12601727
|
Epredia
MS-599-B1 |
Concentrated | Biotin | 500 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12671727
|
Epredia
MS-599-PABX |
Concentrated | Unconjugated | 200 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12611727
|
Epredia
MS-599-B0 |
Concentrated | Biotin | 100 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12631727
|
Epredia
MS-599-P |
Concentrated | Unconjugated | 1 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
c-erbB-2 is a receptor tyrosine kinase of the c-erbB family. Approximately 25% of primary breast and ovarian tumors were found to overexpress the proteinHost Species: Mouse
Clone: 3B5
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human, Monkey, Mouse and Rat. Others not tested.
Epitope: C-terminus
Immunogen: A synthetic peptide from the C-terminus of human HER-2 protein. This sequence is identical in rat neu protein.
Molecular Weight: 185 kDa
Positive Control: SKBR-3 or MAD109 cells, or Breast CA
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunohistochemistry
- Western Blotting
- Immunoprecipitation (Native and Denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Specifica
HER-2/c-erbB-2/neu5 Ab-15 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
EGFR Family | |
IgG1 |
3B5 | |
Concentrated | |
RUO | |
A synthetic peptide from the C-terminus of human c-erbB-2 protein. This Sequence Is Identical In Rat Neu Protein. | |
Primary |