Learn More
Abnova™ HER2/CEN17 FISH Probe
Codice prodotto. 16023385
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16023385 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16023385 Fornitore Abnova™ N. del fornitore FG0233.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Labeled FISH probes for identification of gene amplification using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Specifica
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Descrizione DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Formato Tube
Da utilizzare con (applicazione) FISH-Ce
ID gene (immissione) 2064
Include DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
Quantità 100 μL
Bersaglio Human