missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HER2 / ErbB2 / neu / CD340 Mouse, Clone: ERB2/776, enQuireBio™
Specifica
Specifica
| Antigene | HER2 / ErbB2 / neu / CD340 |
| Applicazioni | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry |
| Localizzazione cellulare | Cell Surface |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | ERB2/776 |
| Concentrazione | 200μg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide |
| N. accesso geni | NP_001276865 |
| Simboli geni | ERBB2 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?