Learn More
HER2 Human anti-Human, BB700, Clone: Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb), BD OptiBuild™
Descrizione
HER2 Monoclonal antibody specifically detects HER2 in Human samples. It is validated for Flow cytometry
Specifica
Specifica
| Antigene | HER2 |
| Applicazioni | Flow Cytometry |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | Trastuzumab297.rMAb (also known as Trastuzumab N297A Biosimilar.rMAb) |
| Concentrazione | 0.2 mg/mL |
| Coniugato | Brilliant Blue 700 (BB700) |
| Formulazione | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias gene | CD340; ERBB2; HER-2; HER-2/neu; HER2; NEU; proto-oncogene c-ErbB-2 |
| Specie ospite | Human |
| Immunogeno | A431 Cell Line Expressing EGFR |
| Vedi altri risultati |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?