Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Incubator, 150L, General Purpose
Codice prodotto. 16496629 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
Materiale camera:
Acciaio inox elettrolucidato
Copper
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Materiale camera unitSize
16496629 230 V, 50/60 Hz Acciaio inox elettrolucidato Pezzo
16406639 230 V, 50/60 Hz Copper Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16496629 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51032719
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): °°
Protect valuable samples while optimizing cell growth. Thermo Scientific™ Heracell™ 150i CO2 Incubators with copper or stainless steel chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they feature fast recovery characteristics and a convenient touchscreen user interface.
Camera termica a calore diretto
  • 150L (5.3 cu. ft.) electropolished stainless steel chamber with compact footprint, easily stackable
  • Sportello sinistro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
  • Assemblaggio minimo e facile da pulire con camera interna liscia e angoli arrotondati per una facile pulizia
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  •   
  • Doppie sonde termiche con protezione da sovratemperatura
Rapid response humidity reservoir
  • Il serbatoio dell'acqua a riscaldamento diretto garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Pan-less system provides recovery rates up to 5X faster than traditional water pans
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
°
  • Il ciclo su richiesta semplifica la pulizia ed elimina la necessità di inserire in autoclave i componenti separatamente
  • Il funzionamento è semplice con la sola pressione di un pulsante e non richiede la rimozione di sensori o altri componenti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.3 cu. ft.
Uscite dati RS232
Capacità (sistema metrico) 150 L
Materiale camera Acciaio inox elettrolucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Intervallo di concentrazione O2 Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Controllo dell'ossigeno Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Umidità relativa Circa il 93% a 37°C
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente +3° a 55°C
Tipo CO2 Incubator
Da utilizzare con (applicazione) uso generale
Sorgente umidità Integrated water reservoir
Dimensioni interne (L x P x A) 20.9 x 18.5 x 23.9 in. (53 x 47 x 60.7 cm)
Dimensioni (L x P x A) 30.8 x 25.1 x 24.1 in. (78.2 x 63.7 x 86.7 cm)
Peso (sistema imperiale) 154 lb.
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V