Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i & 240i CO2 Incubator, 150L & 240L, Medical Device
Codice prodotto. 11646250 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Materiale camera:
Acciaio inox elettrolucidato
Capacità (sistema metrico):
150 L
240 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Materiale camera Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11646250 230 V Acciaio inox elettrolucidato 240 l Pezzo
11626250 230 V Acciaio inox elettrolucidato 150 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11646250 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51026333
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32340.00€
    29161.67€ / pezzi 1
    Risparmia 3178.33€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-02-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; O2 Range (Oxygen Concentration): °°
**FDA Class II Medical Device for IVF**
Thermo Scientific™ Heracell™ 150i & 240i (medical device) CO2 incubators with non-corrosive stainless steel or 100% copper interior chambers provide the ideal in vitro environment. Clean, reliable and easy to use, they protect valuable samples while optimizing cell growth with fast recovery characteristics and convenient touchscreen user interface.
Camera termica a calore diretto
  • 240Camera in acciaio inox elettrolucidato da 237,8 l (8.4 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello sinistro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
  • Assemblaggio minimo e facile da pulire con camera interna liscia e angoli arrotondati per una facile pulizia
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio preciso
  • Scelta di sensore CO2 a TC (conducibilità termica) per funzionamento lungo e affidabile o sensore CO2 a IR (infrarossi) per il monitoraggio nei casi in cui l'umidità e la temperatura sono meno prevedibili
  • Doppie sonde termiche con protezione da sovratemperatura
Serbatoio dell'umidità a risposta rapida
  • Il serbatoio dell'acqua a riscaldamento diretto garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il sistema privo di vaschette consente tempi di recupero fino a 5 volte più rapidi delle vaschette dell'acqua tradizionali
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di disinfezione a calore umido di 90 °C ContraCon
  • Il ciclo su richiesta semplifica la pulizia ed elimina la necessità di inserire in autoclave i componenti separatamente
  • Il funzionamento è semplice con la sola pressione di un pulsante e non richiede la rimozione di sensori o altri componenti
  • Convalidato in modo indipendente per eliminare un'ampia gamma di contaminanti, tra cui batteri, muffe, spore fungine e micoplasmi
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: Inglese, spagnolo, tedesco, francese e italiano
Soluzione di monitoraggio wireless
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, la nostra soluzione facile da installare, funziona con il Thermo Fisher Cloud per il monitoraggio delle condizioni all'interno degli incubatori a CO2. 
  • DeviceLink HUB monitora la temperatura della camera, i livelli di gas, gli allarmi e gli avvisi dalla connessione in uscita dei dati dell'incubatore, RS-232 o USB 
  • Gli allarmi e le notifiche vengono inviati anche all'utente tramite e-mail e notifiche push mobili
  • DeviceLink HUB è un accessorio opzionale per modelli con l'interfaccia touchscreen iCAN
  • DeviceLink HUB è disponibile nelle seguenti regioni
    • Stati Uniti e Canada
    • 28 membri dell'Unione Europea
    • Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
Informazioni per gli ordini
  • Per configurare i modelli a 230 V su tri-gas con controllo O2, ordinare 51900702 per il controllo tra 1 e 21% e 51900703 per il controllo tra 5 e 90%. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 8.4 piedi cubi
Uscite dati RS 232
Descrizione Incubatore singolo da 240 l, modello standard
Capacità (sistema metrico) 240 l
Materiale camera Acciaio inox elettrolucidato
Intervallo di concentrazione CO2 da 0 a 20%
Tecnologia sensore CO2 Coltura di tessuti (TC) (IR opzionale)
Convection Type Air-jacketed
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
No. of Places 12
N. di ripiani 3 std./12 max.
Intervallo di concentrazione O2 Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Controllo dell'ossigeno Opzionale 1-21% o 5-90%
Umidità relativa fino al 95%
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da +3° a 55 °C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Sistema integrato senza vaschetta
Dimensioni interne (L x P x A) 23 x 23.9 x 26.4'' (58.3 x 60.7 x 67 cm)
Dimensioni (L x P x A) 32.8 x 30.7 x 36.8'' (83.4 x 78 x 93.4 cm)
Peso (sistema imperiale) 178 libbre
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Tensione 230 V