Learn More
Thermo Scientific™ Incubatore con camera in acciaio inox Heracell™ VIOS 160i CO2
Per ottenere risultati importanti. Questo incubatore CO2 garantisce affidabilità di prestazione, facilità d'uso e il valore richiesto per supportare un'ampia gamma di esigenze di coltura.
26660.00€ - 28975.00€
Specifica
Certificazione/Conformità CE, CSA
Materiale camera Stainless Steel
Uscite dati USB, and optional 4-20mA
Temperature Range (Metric) Ambient +3°C to 55°C
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Descrizione Tecnologia sensore CO2 Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Tecnologia sensore CO2 Requisiti elettrici Prezzo Quantità e disponibilità  
15381075 Vedere i documenti Thermo Scientific™
50145502
Dual 165L Stack, 2 x 51030287 with stacking adapter and rollerbase TC180 sensor 230 V, 50/60 Hz 26660.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Per tempo di consegna, consultarci allo 02 950 59 478
Aggiungi al carrello
15383212 Vedere i documenti Thermo Scientific™
50145515
Dual 165L Stack, 2 x 51030478 with stacking adapter and rollerbase IR180Si sensor 230 V, 50/60 Hz 28975.00€
Pezzo Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata
15-05-2020
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Camera termica a calore diretto
  • Camera in acciaio inox elettrolucidato da 165 l (5.8 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura entro 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
  • Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, giapponese e mandarino
Soluzione di monitoraggio wireless
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, la nostra soluzione facile da installare, funziona con il Thermo Fisher Cloud per il monitoraggio delle condizioni all'interno degli incubatori a CO2
  • DeviceLink HUB monitora la temperatura della camera, i livelli di gas, gli allarmi e gli avvisi dalla connessione in uscita dei dati dell'incubatore, RS-232 o USB 
  • Alarms and notifications are also sent to the user by email and mobile push notification
  • DeviceLink HUB è un accessorio opzionale per modelli con l'interfaccia touchscreen iCAN
  • DeviceLink HUB è disponibile nelle seguenti regioni
    • Stati Uniti e Canada
    • 28 membri dell'Unione Europea
    • Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
Dati per gli ordini
  • Per configurare i modelli a 230V su tri-gas con controllo O2, ordinare 51901145 per il controllo tra 1 e 21% e 51901146 per il controllo tra 5 e 90%.
Specifica
Specifica
CE, CSA
Stainless Steel
USB, and optional 4-20mA
Ambient +3°C to 55°C