Learn More
Thermo Scientific™ Controllo O2 per incubatori Heracell™ VIOS 160i e Forma™ Steri-Cycle™ i160
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Upgrade your incubators to take advantage of O2 control.
Specifica
Specifica
| Descrizione | Da 1 a 21%2 controllo O con schermo interno a tenuta di gas a 3 sportelli |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Incubatori Heracell™ VIOS 160i e Forma™ Steri-Cycle™ i160 |
| Lighting | LED |
| Controllo dell'ossigeno | 1 to 21% |
| Tipo | 1 to 21% O2 Control with 3 door inner gas tight screen door |