Learn More
Thermo Scientific™ Sportelli in vetro di controllo O2 incubatore CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Sportelli in vetro per il controllo dell'O2 per gli incubatori a CO2 VIOS250i progettati per le colture più delicate, come cellule staminali e cellule primarie per la ricerca, in applicazioni nei settori farmaceutico e di laboratorio clinico
- Schermo a tenuta di gas
- Sportelli interni in vetro 6:
- ripiani a 1/2 larghezza
Specifica
Specifica
| Descrizione | Sportelli in vetro controllo O2 5% - 90% |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Incubatore a CO2 Heracell VIOS 250i |
| Lighting | LED |
| Materiale | Vetro |
| Controllo dell'ossigeno | 5 to 90% |
| Tipo | O2 Control Doors |
| Gas Type | O2 |
| Include | Controllo O2 con schermo a tenuta di gas, 6 sportelli in vetro interni ripiani larghi ,1/2 |