Learn More
Thermo Scientific™ Sportelli in vetro di controllo O2 incubatore CO2 Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 250i
Codice prodotto. 15592720 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. unitSize
15592720 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15592720 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51901133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7345.00€
    6920.00€ / pezzi 1
    Risparmia 425.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sportelli in vetro per il controllo dell'O2 per gli incubatori a CO2 VIOS250i progettati per le colture più delicate, come cellule staminali e cellule primarie per la ricerca, in applicazioni nel settore farmaceutico e di laboratorio clinico
Sportelli in vetro per il controllo dell'O2 per gli incubatori a CO2 VIOS250i progettati per le colture più delicate, come cellule staminali e cellule primarie per la ricerca, in applicazioni nei settori farmaceutico e di laboratorio clinico
  • Schermo a tenuta di gas
  • Sportelli interni in vetro 6:
  • ripiani a 1/2 larghezza
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Sportelli in vetro controllo O2 1-21%
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubatore a CO2 Heracell VIOS 250i
Lighting LED
Materiale Vetro
Controllo dell'ossigeno 1 to 21%
Tipo O2 Control Doors
Gas Type O2
Include Controllo O2 con schermo a tenuta di gas, 6 portelli in vetro interni ripiani larghi ,1/2