Learn More
Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 Incubator, 165 L
Codice prodotto. p-7237839 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
230 V 50/60 Hz
230 V, 50/60 Hz
Materiale camera:
100% rame
Acciaio inox
Acciaio inox elettrolucidato
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Materiale camera Tecnologia sensore CO2 Dimensione della confezione
17124961 230 V 50/60 Hz 100% rame TC Sensor Pezzo
17134961 230 V, 50/60 Hz Acciaio inox elettrolucidato TC Sensor Pezzo
15363212 230 V, 50/60 Hz Acciaio inox Sensore IR Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17124961 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51033548
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
The Thermo ScientificTM HeracellTM VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Heracell™ VIOS 160i CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Camera termica a calore diretto
  • 165 l (5.8 piedi cubi) Camera in 100% rame con ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello sinistro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
  • Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
  • Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e mandarino
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
Dati per gli ordini
  • Per configurare i modelli a 230 V in tri-gas con controllo O2 ordinare 51901145 per il controllo 1-21% e 51901146 per il controllo 5-90%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.8 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, CSA
Uscite dati USB, and optional 4-20mA
Descrizione Incubatore a camera singola Heracell VIOS 160i CO2
Capacità (sistema metrico) 165 L
Materiale camera 100% rame
Intervallo di concentrazione CO2 Da 1 a 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Intervallo di concentrazione O2 Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Controllo dell'ossigeno Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Umidità relativa <93% at 37°C
Temperature Range (Metric) Ambient +3° to 55°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Covered integrated water reservoir
Dimensioni interne (L x P x A) 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7 cm)
Dimensioni (L x P x A) 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90 cm)
Peso (sistema imperiale) 183 lb.
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V