Learn More
Thermo Scientific™ Banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 12518475 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
ECO Clean Bench
Line Cord and Internal Receptacle
Descrizione:
FR Country Version
Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ
Heraguard Eco 1.8
Italy
Switzerland
Materiale:
Melamine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Larghezza (sistema imperiale):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Descrizione Materiale Dimensione della confezione Larghezza (sistema imperiale)
12518475 Line Cord and Internal Receptacle FR Country Version Melamine Pezzo -
15128902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ Melamine Pezzo 3 ft.
15158902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ Melamine Pezzo 4 ft.
15148902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ Melamine Pezzo 5 ft.
15138902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.8 Melamine Pezzo 6 ft.
15303032 Line Cord and Internal Receptacle Italy Melamine Pezzo -
15303222 Line Cord and Internal Receptacle Switzerland Melamine Pezzo -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12518475 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51900448
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1.35€
    1.30€ / pezzi 1
    Risparmia 0.05€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-01-2027
È possibile proteggere i campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, caratterizzato da efficienza, sicurezza e funzionalità ottimali. Disponibile con due motori CC.
Protezione dei campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean, che garantisce efficienza, sicurezza e funzionalità ottimizzate. Disponibile con due motori CC a basso consumo energetico.
HERAguard ECO clean benches provide high performance with optimized efficiency, safety and functionality. Now available with dual DC motors which offers lower energy consumption compared to previous models. They are ideal for laboratory applications where product protection is required.
Clean benches provide:
  • Sample protection
  • Clean air conditions that can be validated
  • Ease of use
Variety of interior widths:
  • 900mm
  • 1200mm
  • 1500mm
  • 1800mm
Different working heights:
  • Standard work space height 650mm
  • Extra work space height 950mm
All-round vision
  • Side windows increase the available light inside the work area and support a comfortable work environment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Line Cord and Internal Receptacle
Materiale Melamine
Descrizione FR Country Version
Illuminazione >1000 lx
Materiale finestra Tempered Safety Glass