Learn More
Thermo Scientific™ Banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. p-6013218 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
ECO Clean Bench
Line Cord And Internal Receptacle
Descrizione:
FR Country Version
Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ
Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ
Heraguard Eco 1.8
Italy
Switzerland
Materiale:
Melamine
Larghezza (sistema imperiale):
3 ft.
4 ft.
5 ft.
6 ft.
Dimensione della confezione:
Pezzo
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Descrizione Materiale Larghezza (sistema imperiale) Dimensione della confezione
15128902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ Melamine 3 ft. Pezzo
15158902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1.2 larghezza 1300 mm, larghezza interna 1220 mm, peso 120 kg 230 V/50 HZ Melamine 4 ft. Pezzo
15148902 ECO Clean Bench Heraguard ECO 1.5 larghezza 1600 mm, larghezza interna 1520 mm, peso 140 kg 230 V/50 HZ Melamine 5 ft. Pezzo
15138902 ECO Clean Bench Heraguard Eco 1.8 Melamine 6 ft. Pezzo
15303032 Line Cord And Internal Receptacle Italy Melamine - Pezzo
12518475 Line Cord And Internal Receptacle FR Country Version Melamine - Pezzo
15303222 Line Cord And Internal Receptacle Switzerland Melamine - Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15128902 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51029701
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
È possibile proteggere i campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO, caratterizzato da efficienza, sicurezza e funzionalità ottimali. Disponibile con due motori CC.
Protezione dei campioni con il banco sterile Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean, che garantisce efficienza, sicurezza e funzionalità ottimizzate. Disponibile con due motori CC a basso consumo energetico.
I banchi sterili garantiscono:
  • Protezione del campione
  • Condizioni di aria pulita che possono essere convalidate
  • Semplicità d'uso
Ampia gamma di larghezze interne:
  • 900 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1800 mm
Diverse altezze di lavoro:
  • Altezza standard dello spazio di lavoro 650mm
  • Altezza extra dello spazio di lavoro 950 mm
Visione completa
  • Le finestre laterali aumentano la luminosità all'interno dell'area di lavoro e contribuiscono alla creazione di un ambiente di lavoro confortevole
Conformità:
  • Agenzia: GOST
  • CE: 2006/95/EC; 2004/108/EC; 2011/65/EC; 2006/121/EC
  • Standard: EN 61010-1:2011; EN 61326:2006
†Due to DC motors, Heraguard ECO clean benches use less energy to operate so there is less heat emitted into the lab than traditional AC motor clean benches. In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type ECO Clean Bench
Materiale Melamine
Velocità dell'aria Livello I: 0.15 - 0.25; Livello II: 0.36 - 0.45 m/s
Depth (English) Interior 23.03 in.
Depth (Metric) Interior 585 mm
Descrizione Heraguard ECO 0.9 larghezza 1000 mm, larghezza interna 920 mm, peso 90 kg 230 V/50 HZ
Altezza (sistema imperiale) 46.06 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 25.39 in.
Altezza (sistema metrico) 1170 mm
Altezza (sistema metrico) interno 645 mm
Illuminazione >1000 lx
Lunghezza (sistema metrico) 810 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 30 kg
Modello ECO 0.9
Livello di rumorosità Livello I: < 55/livello II: < 60 dB(a)
Porte 3
Consumo energetico 270 W
Tensione 230 V
Peso (sistema metrico) 90 kg
Larghezza (sistema imperiale) 3 ft.
Larghezza (sistema imperiale) interno 36.22 in.
Larghezza (sistema metrico) 1000 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 920 mm
Materiale finestra Tempered Safety Glass
Frequenza 50/60 Hz