Learn More
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 10418631 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cover
General Accessories
Lead Through, 10 to 13 mm ID
Lead Through, 3 mm ID
Non-combustible Gas Connection
Solenoid Valves
Valvole per terreni
Water Tap Connection
Wind Screen Protection Kit
Work Surface Wraps
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8
Heraguard ECO 1.8/95
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10418631 Valvole per terreni Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 Pezzo
10375393 Water Tap Connection Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 Pezzo
12173871 Wind Screen Protection Kit Heraguard ECO 0.9 Pezzo
10692985 General Accessories Heraguard ECO 0.9 Pezzo
10203924 General Accessories Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95 Pezzo
15118922 Cover Heraguard ECO 1.2 Pezzo
10263222 Solenoid Valves ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 Pezzo
10093783 Lead Through, 10 to 13 mm ID Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 Pezzo
10036291 Non-combustible Gas Connection Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 Pezzo
12576528 Wind Screen Protection Kit Heraguard ECO 1.2 Pezzo
15108922 Cover Heraguard ECO 0.9 Pezzo
10545892 Valvole per terreni Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 Pezzo
15188902 Work Surface Wraps Heraguard ECO 1.2 Pezzo
15108912 Work Surface Wraps Heraguard ECO 1.8 Pezzo
15138922 Cover Heraguard ECO 1.8 Pezzo
11851571 Lead Through, 3 mm ID Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 Pezzo
15128922 Cover Heraguard ECO 1.5 Pezzo
15124233 Wind Screen Protection Kit Heraguard ECO 1.8 Pezzo
15148922 Cover Heraguard ECO 1.8/95 Pezzo
15198902 Work Surface Wraps Heraguard ECO 1.5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 10418631 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50046015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    238.00€ / pezzi 1
    Risparmia 16.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni, è possibile integrare gli accessori dei banchi sterili Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO con il banco sterile ECO.
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8
Descrizione Collegamento per gas combustibile G3/8 (giallo) con collo lungo per installazione nelle pareti
Product Type Valvole per terreni
Opzioni di configurazione Installazione sul campo