Learn More
- Home
- Products
- Laboratory Ventilation
- Lab Ventilation Accessories
- Enclosure Stands and Accessories
- Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Thermo Scientific™ Accessori banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 12576528 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Product Type | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dimensione della confezione |
|---|---|---|---|
| 12576528 | Wind Screen Protection Kit | Heraguard ECO 1.2 | Pezzo |
| 10418631 | Valvole per terreni | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 | Pezzo |
| 10375393 | Water Tap Connection | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 12173871 | Wind Screen Protection Kit | Heraguard ECO 0.9 | Pezzo |
| 10692985 | General Accessories | Heraguard ECO 0.9 | Pezzo |
| 10203924 | General Accessories | Heraguard ECO 1.2, 1.5,1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 15118922 | Cover | Heraguard ECO 1.2 | Pezzo |
| 10263222 | Solenoid Valves | ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 10093783 | Lead Through, 10 to 13 mm ID | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 10036291 | Non-combustible Gas Connection | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 15108922 | Cover | Heraguard ECO 0.9 | Pezzo |
| 10545892 | Valvole per terreni | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8; Maxisafe 2030i 0.9, 1.2, 1.5, 1.8 | Pezzo |
| 15188902 | Work Surface Wraps | Heraguard ECO 1.2 | Pezzo |
| 15148912 | Opzioni UV | ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 15108912 | Work Surface Wraps | Heraguard ECO 1.8 | Pezzo |
| 15138922 | Cover | Heraguard ECO 1.8 | Pezzo |
| 11851571 | Lead Through, 3 mm ID | Heraguard ECO 0.9, 1.2, 1.5, 1.8, 1.8/95 | Pezzo |
| 15128922 | Cover | Heraguard ECO 1.5 | Pezzo |
| 15124233 | Wind Screen Protection Kit | Heraguard ECO 1.8 | Pezzo |
| 15148922 | Cover | Heraguard ECO 1.8/95 | Pezzo |
| 15198902 | Work Surface Wraps | Heraguard ECO 1.5 | Pezzo |
-
1270.00€
1150.00€ / pezzi 1
Risparmia 120.00€
9% Sconto
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28029" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
È possibile integrare gli accessori da banco Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean con il banco sterile ECO Clean per aumentare la flessibilità e migliorare le operazioni. Le opzioni includono valvole e valvole a solenoide, imballaggi per superfici di lavoro in acciaio inox, modifiche finestra laterale, coperchi UV e coperchi per la notte UV, kit di protezione paravento e accessori aggiuntivi.
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Heraguard ECO 1.2 |
| Descrizione | Windscreen protection kit |
| Product Type | Wind Screen Protection Kit |
| Opzioni di configurazione | Factory Installed |