Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 10101293 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Electronic Adjustable Floor Stand
Floor Stand
Foot Rest Bar
Piedistallo
Ruote
Sostegno regolabile da pavimento
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heraguard ECO 1.5
Herasafe 2030i 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9
Herasafe 2030i 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9
Herasafe 2030i 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Herasafe 2030i 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2
Herasafe 2030i 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5
Herasafe 2030i 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5
Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8
Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
MSC Advantage 0.9
MSC Advantage 1.2
MSC Advantage 1.5
MSC Advantage 1.8
Sostegno fisso e regolabile manualmente, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
10101293 Electronic Adjustable Floor Stand Herasafe 2030i 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2 Pezzo
10294014 Sostegno regolabile da pavimento Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10244394 Foot Rest Bar Herasafe 2030i 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9, Heraguard ECO 0.9 Pezzo
11539915 Foot Rest Bar Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8, Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Pezzo
10546074 Electronic Adjustable Floor Stand Herasafe 2030i 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5 Pezzo
10470484 Floor Stand MSC Advantage 0.9 Pezzo
10060514 Electronic Adjustable Floor Stand Herasafe 2030i 0.9, Herasafe 2025 0.9, MSC Advantage 0.9 Pezzo
10019882 Piedistallo MSC Advantage 1.8 Pezzo
10690394 Sostegno regolabile da pavimento MSC Advantage 1.8 Pezzo
11509935 Ruote Sostegno fisso e regolabile manualmente, Herasafe 2025, MSC Advantage, Heraguard ECO pezzi 4
11529915 Foot Rest Bar Herasafe 2030i 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2, Heraguard ECO 1.2 Pezzo
10621154 Piedistallo MSC Advantage 1.2 Pezzo
10703605 Foot Rest Bar Herasafe 2030i 1.5, Herasafe 2025 1.5, MSC Advantage 1.5, Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10706255 Floor Stand MSC Advantage 1.5 Pezzo
10090163 Electronic Adjustable Floor Stand Herasafe 2030i 1.8, Herasafe 2025 1.8, MSC Advantage 1.8 Pezzo
10603955 Sostegno regolabile da pavimento MSC Advantage 0.9 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10101293 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50109314
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5720.00€
    5470.00€ / pezzi 1
    Risparmia 250.00€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I banchi ECO Clean Heraguard™ Thermo Scientific™ sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente.
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Herasafe 2030i 1.2, Herasafe 2025 1.2, MSC Advantage 1.2
Descrizione Heraguard ECO Work Height of 760 mm to 960 mm plus Three Memory-set Heights
Product Type Electronic Adjustable Floor Stand
Height Overall (Metric) 680 to 880 mm
Working Height 750 to 950 mm