Learn More
Thermo Scientific™ Piedistallo da banco Heraguard™ ECO Clean
Codice prodotto. 10294014 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Electronic Adjustable Floor Stand
Floor Stand
Foot Rest Bar
Piedistallo
Ruote
Sostegno regolabile da pavimento
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Heraguard ECO 0.9
Heraguard ECO 1.2
Heraguard ECO 1.5
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95
Heraguard ECO 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 1.8
Sostegno fisso e regolabile manualmente
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
10294014 Sostegno regolabile da pavimento Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10244394 Foot Rest Bar Heraguard ECO 0.9 Pezzo
11539915 Foot Rest Bar Heraguard ECO 1.8, 1.8/95; Herasafe 2030i 1.8 Pezzo
10546074 Electronic Adjustable Floor Stand Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10470484 Floor Stand Heraguard ECO 0.9 Pezzo
10060514 Electronic Adjustable Floor Stand Heraguard ECO 0.9 Pezzo
10019882 Piedistallo Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Pezzo
10690394 Sostegno regolabile da pavimento Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Pezzo
11509935 Ruote Sostegno fisso e regolabile manualmente pezzi 4
11529915 Foot Rest Bar Heraguard ECO 1.2 Pezzo
10621154 Piedistallo Heraguard ECO 1.2 Pezzo
10101293 Electronic Adjustable Floor Stand Heraguard ECO 1.2 Pezzo
10703605 Foot Rest Bar Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10706255 Floor Stand Heraguard ECO 1.5 Pezzo
10090163 Electronic Adjustable Floor Stand Heraguard ECO 1.8, 1.8/95 Pezzo
10603955 Sostegno regolabile da pavimento Heraguard ECO 0.9 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 10294014 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50116444
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1385.00€
    1320.00€ / pezzi 1
    Risparmia 65.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I banchi ECO Clean Heraguard™ Thermo Scientific™ sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente.
I supporti da banco a pavimento Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Clean sono disponibili con piedistallo fisso oppure regolabile manualmente o elettronicamente
†Grazie ai motori alimentati a CC, il banco Heraguard ECO Clean consuma meno energia ed emette quindi meno calore nel laboratorio rispetto ai banchi tradizionali alimentati a CA In base ai dati raccolti con i test interni e con lo studio sul campo della University of Michigan, pubblicato in American Biotechnology Laboratory.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Heraguard ECO 1.5
Descrizione Offre un'altezza di lavoro ECO regolabile da 760 mm a 960 mm con incrementi di 50 mm.
Product Type Sostegno regolabile da pavimento
Height Overall (Metric) 680 - 880 mm