Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Herasafe™ 2030i
Codice prodotto. 15953120 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Prese:
2 sulla parete posteriore
4 sulla parete posteriore
Descrizione:
Herasafe 2030i, 0.9 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Herasafe 2030i, 0.9 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Herasafe 2030i, 1.2 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Herasafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Herasafe 2030i, 1.5 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Herasafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Herasafe 2030i, 1.8 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali.
Herasafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Prese Descrizione Dimensione della confezione
15953120 2 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
15943120 2 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 0.9 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
15963120 4 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.5 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
15973120 4 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.8 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni. Pezzo
15983120 2 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 0.9 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
15993120 2 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.2 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
17800325 4 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.5 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
15913130 4 sulla parete posteriore Herasafe 2030i, 1.8 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15953120 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51032325
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18945.00€
    17900.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1045.00€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Herasafe 2030i BASE, cappa di sicurezza biologica non configurata a norma EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i CONFIGURATA per includere illuminazione UV intelligente a raggi incrociati. Funzioni di sicurezza aggiuntive per garantire la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per facilità d'uso.
La serie di cappe di sicurezza biologica Herasafe 2030i sfrutta un patrimonio di leadership globale nel design di BSC con innovazioni rivoluzionarie che ottimizzano la prevenzione della contaminazione, la comodità per l'utente e la gestione dei dati, offrendo le cappe Classe II tecnologicamente più avanzate sul mercato.
La serie Herasafe 2030i, equipaggiata con funzioni di sicurezza smart con automonitoraggio, interfaccia grafica intuitiva del touchscreen e connettività integrata al fine di preservare importanti dati sulle prestazioni, offre una precisione senza rivali per applicazioni di coltura cellulare complesse e altri lavori sensibili che richiedono la sicurezza garantita del prodotto, del personale e dell'ambiente.
  • SmartFlow Plus: Questo design esclusivo brevettato esegue automaticamente la compensazione per garantire portate d'aria perfettamente bilanciate indipendentemente dalla condizione di carico dei filtri HEPA di protezione o dalle ostruzioni delle bocchette. Ciò significa che con una cappa di sicurezza biologica Thermo Scientific il livello di contenimento è costante giorno dopo giorno, non solo all'inizio.
  • Illuminazione UV a raggi incrociati con regolazione automatica
  • Interfaccia utente grafica touchscreen:
  • Interni completamente in acciaio inox 316
  • Illuminazione interna a LED
  • Accesso versatile con smartphone
  • Dati in uscita pronti per il cloud
  • Braccioli ergonomici opzionali
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Herasafe 2030i, 1.2 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Certificazione/Conformità EN 12469
Materiale camera Acciaio inox 316
Product Type Biosafety Cabinet
Modello Herasafe 2030i
Prese 2 sulla parete posteriore
Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) 200 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 51.1 in.
Display GUI 7 in
Efficienza filtro 0.99995
Tipo di filtro H14 Hepa
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 1300 mm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) 55 W/h
Lighting LED
Porte 2 per ogni lato più porte Smart
Apertura del telaio scorrevole (sistema imperiale) 7.8 in.
Dimensioni esterne (L x P x A) 800 x 1300 x 1536
Frequenza 50/60 Hz
Profondità (sistema metrico) esterno 800
Peso netto (sistema metrico) 200 kg
Peso di spedizione (sistema metrico) 225 kg
Requisiti elettrici 230 V
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 153 W/h