Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Herasafe™ 2030i
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
La serie di cappe di sicurezza biologica Herasafe 2030i sfrutta un patrimonio di leadership globale nel design di BSC con innovazioni rivoluzionarie che ottimizzano la prevenzione della contaminazione, la comodità per l'utente e la gestione dei dati, offrendo le cappe Classe II tecnologicamente più avanzate sul mercato.
La serie Herasafe 2030i, equipaggiata con funzioni di sicurezza smart con automonitoraggio, interfaccia grafica intuitiva del touchscreen e connettività integrata al fine di preservare importanti dati sulle prestazioni, offre una precisione senza rivali per applicazioni di coltura cellulare complesse e altri lavori sensibili che richiedono la sicurezza garantita del prodotto, del personale e dell'ambiente.
- SmartFlow Plus: Questo design esclusivo brevettato esegue automaticamente la compensazione per garantire portate d'aria perfettamente bilanciate indipendentemente dalla condizione di carico dei filtri HEPA di protezione o dalle ostruzioni delle bocchette. Ciò significa che con una cappa di sicurezza biologica Thermo Scientific il livello di contenimento è costante giorno dopo giorno, non solo all'inizio.
- Illuminazione UV a raggi incrociati con regolazione automatica
- Interfaccia utente grafica touchscreen:
- Interni completamente in acciaio inox 316
- Illuminazione interna a LED
- Accesso versatile con smartphone
- Dati in uscita pronti per il cloud
- Braccioli ergonomici opzionali
Specifica
Specifica
| Descrizione | Herasafe 2030i, 1.5 m con apertura a saliscendi da 200 mm, lampade UV a raggi incrociati sulle pareti laterali. |
| Certificazione/Conformità | EN 12469 |
| Materiale camera | Acciaio inox 316 |
| Product Type | Biosafety Cabinet |
| Modello | Herasafe 2030i |
| Prese | 4 sulla parete posteriore |
| Apertura del telaio scorrevole (sistema metrico) | 200 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) parte esterna | 62.9 in. |
| Display | GUI 7 in |
| Efficienza filtro | 0.99995 |
| Vedi altri risultati |