Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica Herasafe™ 2030i
Herasafe 2030i BASE, cappa di sicurezza biologica non configurata a norma EN12469, 230 V, 50 Hz. Herasafe 2030i CONFIGURATA per includere illuminazione UV intelligente a raggi incrociati. Funzioni di sicurezza aggiuntive per garantire la massima protezione e un'interfaccia utente grafica per facilità d'uso.
Marca:  Thermo Scientific™ 51032324
Dettagli aggiuntivi : Peso : 190.00000kg
Codice prodotto. 15943120
  • 15715.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-04-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
La serie di cappe di sicurezza biologica Herasafe 2030i sfrutta un patrimonio di leadership globale nel design di BSC con innovazioni rivoluzionarie che ottimizzano la prevenzione della contaminazione, la comodità per l'utente e la gestione dei dati, offrendo le cappe Classe II tecnologicamente più avanzate sul mercato.
La serie Herasafe 2030i, equipaggiata con funzioni di sicurezza “smart” con automonitoraggio, interfaccia grafica intuitiva del touchscreen e connettività integrata al fine di preservare importanti dati sulle prestazioni, offre una precisione senza rivali per applicazioni di coltura cellulare complesse e altri lavori sensibili che richiedono la sicurezza garantita del prodotto, del personale e dell'ambiente.
  • SmartFlow Plus: Questo design esclusivo brevettato esegue automaticamente la compensazione per garantire portate d'aria perfettamente bilanciate indipendentemente dalla condizione di carico dei filtri HEPA di protezione o dalle ostruzioni delle bocchette. Ciò significa che con una cappa di sicurezza biologica Thermo Scientific il livello di contenimento è costante giorno dopo giorno, non solo all'inizio.
  • Illuminazione UV a raggi incrociati con regolazione automatica
  • Interfaccia utente grafica touchscreen:
  • Interni completamente in acciaio inox 316
  • Illuminazione interna a LED
  • Accesso versatile con smartphone
  • Dati in uscita pronti per il cloud
  • Braccioli ergonomici opzionali
Specifica
Specifica
Herasafe 2030i, 0.9 m, con apertura a saliscendi da 200 mm, senza opzioni.
Acciaio inox 316
55 W/h
2 sulla parete posteriore
7.8 in.
Biological Safety Cabinet
0.99995
Energy efficient
800 x 1000 x 1536
1000 mm
1536 mm (Exterior)
170 kg
230 V
EN 12469
133 W/h
HeraSafe 2030i
2 per ogni lato più porte Smart
200 mm
GUI 7 in
H14 Hepa
LED
39.3 in.
60.4 in. (Exterior)
800
190 kg
50/60 Hz