Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 208-240VAC 60Hz
Codice prodotto. 16651854 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
97 L
99 L
168 L
731 L
Tipo:
Gravity Convection
Mechanical Convection Oven
Materiale:
Acciaio inox
Coated Steel
Tipo di spina:
Nema 6-20
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Materiale Tipo di spina Dimensione della confezione
16651854 97 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Nema 6-20 Pezzo
15966832 168 L Gravity Convection Coated Steel Nema 6-20 Pezzo
15105225 99 L Gravity Convection Coated Steel Nema 6-20 Pezzo
15197425 731 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Nema 6-20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16651854 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51028125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4110.00€
    3682.64€ / pezzi 1
    Risparmia 427.36€
    10% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-02-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Features:
  • Broad temperature range-up to 330°C
  • Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
  • High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Features electronically controlled fan speed and damper position
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up-no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
Warranty: 2 year warranty
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Descrizione 51028125
Capacità (sistema metrico) 97 L
Temperatura (sistema metrico) 330°C
Tipo Mechanical Convection Oven
Materiale Coated Steel
N. di ripiani 2 supplied/16 max.
Tipo di spina Nema 6-20
Stabilità termica ±1.3°C
Dimensioni interne (L x P x A) 13.5 x 18.3 x 23.9 in. (34.3 x 46.4 x 60.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 25.2 x 32.3 in. (56.5 x 64 x 82 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 18.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 46.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 32.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 23.9 in.
Altezza (sistema metrico) 82 cm
Altezza (sistema metrico) interno 60.8 cm
Depth (English) Interior 13.5 in.
Depth (Metric) Interior 34.3 cm
Requisiti elettrici 208/240 V 60 Hz
Tensione 208/240 V
Wattage 3360 w
Amperaggio 14 A
Frequenza 60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.