Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, 230VAC 60Hz
Codice prodotto. 10774042 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
61 L
62 l
97 L
97 l
99 L
168 L
170 L
396 L
731 L
Tipo:
Convezione meccanica
Gravity Convection
Mechanical Convection Oven
Materiale:
Acciaio inox
Acciaio rivestito
Coated Steel
Tipo di spina:
Country-specific
Specifico per paese
Dimensione della confezione:
Pezzo
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Materiale Tipo di spina Dimensione della confezione
10774042 62 l Convezione meccanica Acciaio rivestito Specifico per paese Pezzo
11606430 61 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific Pezzo
11616430 99 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific Pezzo
11626430 168 L Gravity Convection Coated Steel Country-specific Pezzo
10349839 97 l Convezione meccanica Acciaio rivestito Specifico per paese Pezzo
10590021 170 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific Pezzo
10704842 61 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Pezzo
10339469 99 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Pezzo
10272380 168 L Gravity Convection Acciaio inox Country-specific Pezzo
15383744 62 l Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific Pezzo
10338289 97 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific Pezzo
10338479 170 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific Pezzo
12861503 396 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific Pezzo
12625316 396 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific Pezzo
12635316 731 L Mechanical Convection Oven Coated Steel Country-specific Pezzo
12645316 731 L Mechanical Convection Oven Acciaio inox Country-specific Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10774042 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51028151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3520.00€
    2943.00€ / pezzi 1
    Risparmia 577.00€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Carry out multiple applications with this advanced protocol oven, which features temperature uniformity and low energy-consumption.
Carry out multiple applications with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Ovens, which include a sophisticated timer, precise temperature uniformity and low energy-consumption. Featuring either mechanical or gravity convection technology with excellent temperature values, This flexible tool for the lab may be used for multiple applications.
Heratherm Advanced Protocol Ovens provide a choice of gravity or mechanical convection. Gravity convection units are designed to protect delicate samples while offering temperature uniformity of ±2.9°C or better, and temperature stability of at least ±0.3°C at 150°C. Mechanical convection models provide temperature uniformity of ±3.0°C or better, and temperature stability of at least ±0.2°C at 150°C.
  • Broad temperature range—up to 330°C
  • Adjustable fan speed for application-related airflow in mechanical convection models (e.g. drying of powders)
  • High speed for expedited drying and heating, quick recovery, and optimal temperature stability and uniformity
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Features electronically controlled fan speed and damper position
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7 (not available in large capacity units)
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Descrizione 51028151
Capacità (sistema metrico) 62 l
Temperatura (sistema metrico) 330°C
Tipo Convezione meccanica
Materiale Acciaio rivestito
N. di ripiani 2 forniti/13 max.
Tipo di spina Specifico per paese
Stabilità termica ±1.8 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 13.5 x 13.9 x 20 pollici (34.3 x 35.4 x 50.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 20.9 x 28.3 pollici (56.5 x 53 x 72 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 22.2 in.
Lunghezza (sistema metrico) 56.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 20.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 13.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 53 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 35.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 28.3 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 20 in.
Altezza (sistema metrico) 72 cm
Altezza (sistema metrico) interno 50.8 cm
Depth (English) Interior 13.5 in.
Depth (Metric) Interior 34.3 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1400 w
Amperaggio 6.1 A
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.