Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens
Codice prodotto. 11646440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
61 L
62 L
97 L
99 L
168 L
170 L
Tipo:
Gravity Convection
Mechanical Convection Oven
Requisiti elettrici:
208/240 V 60 Hz
230 V 50/60 Hz
Materiale:
Acciaio inox
Coated Steel
Dimensione della confezione:
Pezzo
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo Requisiti elettrici Materiale Dimensione della confezione
11646440 170 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
11636430 61 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
15324922 99 L Gravity Convection 208/240 V 60 Hz Coated Steel Pezzo
10100020 99 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
10307539 168 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
10222320 61 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
10232320 99 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
10110080 168 L Gravity Convection 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
10100550 62 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
12858231 97 L Mechanical Convection Oven 208/240 V 60 Hz Coated Steel Pezzo
10820181 97 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Coated Steel Pezzo
10660421 62 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
10672341 97 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
10775182 170 L Mechanical Convection Oven 230 V 50/60 Hz Acciaio inox Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11646440 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51028156
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00€
    5520.00€ / pezzi 1
    Risparmia 115.00€
    2% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ensure optimal sample protection with these advanced protocol security ovens that feature an extra layer of security for applications where process reliability and security are paramount.
Protect samples effectively with Thermo Scientific™ Heratherm™ Advanced Protocol Security Ovens, which feature an extra layer of security for applications where process reliability and security are paramount. A standard over-temperature alarm and an additional under-temperature alarm ensure sample stability. A door lock prevents disruption or tampering of samples, while a door alarm notifies the operator when the door is left open accidentally. Choose a stainless steel exterior for demanding pharmaceutical and clinical applications.
Heratherm Advanced Protocol Security Ovens are offered in a choice of gravity or mechanical convection. Gravity convection units are designed to protect delicate samples while offering temperature uniformity of ±2.5°C or better, and temperature stability of at least ±0.3°C at 150°C. Mechanical convection models provide temperature uniformity of ±1.5°C or better, and temperature stability of at least ±0.2°C at 150°C.
  • Broad temperatures range—up to 330°C
  • Optional sample sensor provides exact temperature of sample on display
  • Auto-dry function deactivates oven when the samples are dry, saving energy (Note: Optional sample sensor is required to utilize this feature)
  • Mechanical convection models: fan speed adjustable for application flexibility
  • Advanced digital timer for daily or weekly on / off cycles
  • Stainless-steel interior is easy to clean and corrosion resistant (steel quality AISI 304)
  • Programmable controller for temperature ramps and dwells
  • Up to 10 programs can be saved, each with 10 discrete steps
  • Electronically controlled fan speed and damper position can be incorporated
  • Programs can be repeated automatically
  • Access port allows the introduction of sensors for independent data monitoring
  • Simple calibration routine ensures temperature accuracy over time
  • Boost function enables rapid heating up—no need to operate the oven 24/7
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di unità di controllo Programmable Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Capacità (sistema metrico) 170 L
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 330°C
Tipo Mechanical Convection Oven
Materiale Coated Steel
N. di ripiani 2 supplied/19 max.
Tipo di spina Country-specific
Stabilità termica ±0.2°C
Temporizzatore Weekly / Real time / Hour
Dimensioni interne (L x P x A) 20.1 x 18.3 x 27.9 in. (51.8 x 46.4 x 70.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 29.1 x 25.2 x 36.2 in. (73.8 x 64 x 92 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 29.1 in.
Lunghezza (sistema metrico) 73.8 cm
Larghezza (sistema imperiale) 25.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 18.3 in.
Larghezza (sistema metrico) 64 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 46.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 36.2 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 27.9 in.
Altezza (sistema metrico) 92 cm
Altezza (sistema metrico) interno 70.8 cm
Depth (English) Interior 20.1 in.
Depth (Metric) Interior 51.8 cm
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 3060 w
Amperaggio 13.5 A
Frequenza 50/60 Hz
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.