Learn More
Thermo Scientific™ HeraTherm™ Compact Microbiological Incubator
Codice prodotto. 15554689 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Microbiological Incubator
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
15554689 Microbiological Incubator Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15554689 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50140500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00€
    1010.00€ / pezzi 1
    Risparmia 70.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
HeraTherm™ compact microbiological incubator.
HeraTherm™ compact microbiological incubatorI with door cover.
  • Minimal footprint for space restricted lab areas and mobile use, for e.g. for veterinary care.
  • Broad temperature range for e.g. yeast growth (at 25°C), microbiological incubation (at 37°C), storage (at defined temperature).
  • Temperatures from below ambient (as low as 17°C) up to 50°C.
  • Energy consumption is as low as 14 W (at 37°C), due to energy efficient Peltier technology.
  • Easy calibration routine for high temperature accuracy.
  • Internal light facilitates sample observation.
  • Includes door cover for light sensitive applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Capacità (sistema metrico) 18 L
Convection Type Mechanical
N. di ripiani 3
Temperature Range (Metric) 17°C to 50°C
Tipo Microbiological Incubator
Tensione 100/240 V