Learn More
Thermo Scientific™ Incubatori microbiologici compatti Heratherm™
Codice prodotto. 10699640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Cavo/spina standard UE, Regno Unito e Australia
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Dimensione della confezione
10699640 Cavo/spina standard UE, Regno Unito e Australia Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10699640 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 50125882
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.00€
    828.90€ / pezzi 1
    Risparmia 161.10€
    16% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L'incubatore microbiologico Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact consente di risparmiare spazio prezioso.
L'incubatore microbiologico Thermo Scientific™ Heratherm™ Compact consente di risparmiare spazio prezioso. L'ingombro estremamente ridotto lo rende ideale per uno spazio di lavoro personalizzato o per laboratori affollati con campioni di volumi ridotti. L'unità più compatta della famiglia di incubatori microbiologici Heratherm ha una capacità di 18 l e funziona a temperatura ambiente o a temperature inferiori.
  • Ingombro minimo sul banco per laboratori con spazi ridotti
  • Temperatura ambiente o inferiori: Da 17 °C a 40 °C
  • Elevata precisione termica
  • Interfaccia di semplice utilizzo
  • La luce interna e la finestra sullo sportello agevolano l'osservazione dei campioni
  • Uniformità di temperatura di ±1,2 °C (misurata a 37 °C)
  • Stabilità di temperatura di ±0,2 °C (misurata a 37 °C)
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità varia in base al paese.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacità (sistema imperiale) 0,65 piedi cubi
Capacità (sistema imperiale) ripiano 4,4 libbre
Certificazione/Conformità cCSAus, CE
Tipo di unità di controllo Schermo a LED
Capacità (sistema metrico) 18 l
Materiale camera ABS Plastic
Convection Type Convezione meccanica
Materiale ABS Plastic
No. of Places 0
N. di ripiani 2 in dotazione/3 max
Tipo di spina Cavo/spina standard UE, Regno Unito e Australia
Umidità relativa 25 to 90%
Temperature Range (Metric) Da 17 °C a 50 °C
Tipo Incubatore microbiologico
Stabilità termica ±0,2 °C
Uniformità termica ±1,2 °C
Dimensioni interne (L x P x A) 11,4 x 7,1 x 12,2in. (29 x 18 x 31 cm)
Dimensioni (L x P x A) 18,5 x 10,2 x 16,3in. (47 x 26 x 41,5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 18,5in.
Lunghezza (sistema metrico) 47 cm
Larghezza (sistema imperiale) 10,2in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 7,1in.
Larghezza (sistema metrico) 26 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 18 cm
Altezza (sistema imperiale) 16,3in.
Altezza (sistema imperiale) interno 12,2in.
Altezza (sistema metrico) 41,5 cm
Altezza (sistema metrico) interno 31 cm
Depth (English) Interior 11,4in.
Depth (Metric) Interior 29 cm
Peso (sistema imperiale) 15,9 libbre
Peso (sistema metrico) 7,2 kg
Requisiti elettrici 100/240 V, 50/60 Hz
Tensione 100/240 V
Wattage 45 W
Amperaggio Da 0,45 a 0,85 A
Frequenza 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.