Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Microbiological Incubators
Perform a range of general applications with these general protocol incubators.
Marca: Thermo Scientific™ 51028132
3655.96 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21981" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 65.00000kg
Descrizione
Use Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Microbiological Incubators for routine applications. The Heratherm General Protocol Incubator line is designed with sample safety in mind, for applications in pharmaceutical, medical, food and research laboratories.
Caratteristiche principali:- La convezione a gravità garantisce un leggero flusso d'aria e riduce al minimo l'essiccazione
- Camera in acciaio inox resistente alla corrosione (AISI 430)
- Interfaccia utente intuitiva per l'impostazione della temperatura
- Ampio display fluorescente del vuoto di facile lettura
- Ingombro straordinariamente ridotto
- Intervallo di temperatura: da temperatura ambiente di 5° a 75°C
- Lo sportello interno in vetro consente di visualizzare il campione senza influire sulla temperatura
Informazioni per l'ordine:
La disponibilità varia in base al Paese.
Garanzia: 2 anni di garanzia
Servizi
2 anni
Specifica
6.9 cu. ft. | |
Controllo a microprocessore con display fluorescente a vuoto | |
Stainless Steel | |
2 forniti/19 max. | |
Temp. ambiente da +5 a 75°C | |
23.2 x 18.3 x 27.9 pollici (58.9 x 46.4 x 70.8 cm) | |
143 lb. | |
230 V 50/60 Hz | |
710 w | |
50/60 Hz |
Omologazione CE | |
194 L | |
Convezione a gravità | |
Specifico per paese | |
Microbiological Incubator | |
29.1 x 25.2 x 36.2 pollici (73.8 x 64 x 92 cm) | |
65 kg | |
230 V | |
3.1 A |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.