Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Microbiological Incubators
Codice prodotto. 10529070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 l
117 L
194 L
405 L
747 L
Tensione:
230 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione Dimensione della confezione
10529070 75 l 230 V Pezzo
12635306 747 L 230 V Pezzo
10839810 117 L 230 V Pezzo
10744262 194 L 230 V Pezzo
12625306 405 L 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10529070 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51028130
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00€
    1477.01€ / pezzi 1
    Risparmia 427.99€
    22% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Perform a range of general applications with these general protocol incubators.
Use Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Microbiological Incubators for routine applications. The Heratherm General Protocol Incubator line is designed with sample safety in mind, for applications in pharmaceutical, medical, food and research laboratories.
  • Gravity convection provides gentle air flow and minimal drying out
  • Temperature range from ambient 5° to 75°C
  • Temperature uniformity of ±0.6°C (measured at 37°C)
  • Temperature stability of ±0.2°C (measured at 37 °C)
  • Corrosion-resistant stainless-steel chamber (AISI 430)
  • Intuitive user interface for setting temperature
  • Large, easy to read vacuum fluorescent display
  • Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
  • Exceptionally small footprint
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 piedi cubi
Certificazione/Conformità Omologazione CE
Tipo di unità di controllo Controllo a microprocessore con display fluorescente a vuoto
Capacità (sistema metrico) 75 l
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type Convezione a gravità
Materiale Powder-coated Cold Rolled Steel
No. of Places 0
N. di ripiani 2 forniti/13 max.
Tipo di spina Specifico per paese
Umidità relativa 25 to 90%
Temperature Range (Metric) Temp. ambiente da +5 a 75°C
Tipo Incubatore microbiologico
Dimensioni interne (L x P x A) 16.3 x 13.9 x 20 pollici (41.4 x 35.4 x 50.8 cm)
Dimensioni (L x P x A) 22.2 x 20.9 x 28.3 pollici (56.5 x 53 x 72 cm)
Peso (sistema imperiale) 88 libbre
Peso (sistema metrico) 40 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 300 w
Amperaggio 1.3 A
Frequenza 50/60 Hz