Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Microbiological Incubators
Codice prodotto. 12635306 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
75 l
117 L
194 L
405 L
747 L
Tensione:
230 V
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione Dimensione della confezione
12635306 747 L 230 V Pezzo
10529070 75 l 230 V Pezzo
10839810 117 L 230 V Pezzo
10744262 194 L 230 V Pezzo
12625306 405 L 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12635306 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51029334
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8520.00€
    8090.00€ / pezzi 1
    Risparmia 430.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Perform a range of general applications with these general protocol incubators.
Use Thermo Scientific™ Heratherm General Protocol Microbiological Incubators for routine applications. The Heratherm General Protocol Incubator line is designed with sample safety in mind, for applications in pharmaceutical, medical, food and research laboratories.
  • Gravity convection provides gentle air flow and minimal drying out
  • Temperature range from ambient 5° to 75°C
  • Temperature uniformity of ±0.6°C (measured at 37°C)
  • Temperature stability of ±0.2°C (measured at 37 °C)
  • Corrosion-resistant stainless-steel chamber (AISI 430)
  • Intuitive user interface for setting temperature
  • Large, easy to read vacuum fluorescent display
  • Internal glass door allows sample viewing without impacting temperature
  • Exceptionally small footprint
Ordering Information:
Availability may vary by country.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 26.4 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE marked
Tipo di unità di controllo Microprocessor control with vacuum fluorescent display
Capacità (sistema metrico) 747 L
Materiale camera Acciaio inox
Convection Type Gravity
Materiale Stainless Steel
No. of Places 0
N. di ripiani 2 std./39 max.
Tipo di spina Country-specific
Umidità relativa 25 to 90%
Temperature Range (Metric) Ambient +5° to 75°C
Tipo Incubatore microbiologico
Stabilità termica ±0.4°C @ 37°C
Uniformità termica ±1.3°C @ 37°C
Dimensioni interne (L x P x A) 22.4 x 39.5 x 51.5 in. (56.9 x 100.4 x 130.7 cm)
Dimensioni (L x P x A) 30.3 x 49.7 x 60.8 in. (77 x 126.1 x 154.5 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 30.3 in.
Lunghezza (sistema metrico) 77 cm
Larghezza (sistema imperiale) 49.7 in.
Larghezza (sistema imperiale) interno 39.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 126.1 cm
Larghezza (sistema metrico) interno 100.4 cm
Altezza (sistema imperiale) 60.8 in.
Altezza (sistema imperiale) interno 51.5 in.
Altezza (sistema metrico) 154.5 cm
Altezza (sistema metrico) interno 130.7 cm
Depth (English) Interior 22.4 in.
Depth (Metric) Interior 56.9 cm
Peso (sistema imperiale) 443 lb.
Peso (sistema metrico) 201 kg
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V
Wattage 1500 w
Amperaggio 6.5 A
Frequenza 50/60 Hz