Learn More
Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens
Perform routine, day-to-day work in these general protocol ovens, which provide a safe, ideal heating and drying solution for research, clinical or industrial needs.
1667.38€ - 7540.00€
Specifica
Tipo di unità di controllo | Microprocessor control with vacuum fluorescent display |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 50°C to 250°C |
Temporizzatore | ON / OFF |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Requisiti elettrici | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Requisiti elettrici | Dimensioni (L x P x A) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12605316
|
Thermo Scientific™
51029342 |
774 L | Gravity Convection, 3-Phase Model | 400 V 50/60 Hz | 30.3 x 49.7 x 60.8 in. (77 x 126.1 x 154.5 cm) |
7540.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15472535
|
Thermo Scientific™
51028113 |
105 L | Gravity Convection | 208/240 V 60 Hz | 22.2 x 25.2 x 32.3 in. (56.5 x 64 x 82 cm) |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Perform routine applications simply and safely with Thermo Scientific™ Heratherm™ General Protocol Ovens. These ovens provide an ideal heating and drying solution for research, clinical or industrial needs.
Features:
- Operating temperatures from 50°C to 250°C
- Automatic over-temperature alarm system
- Low overall energy consumption
- Built-in timer
- Corrosion-resistant stainless steel chambers with rounded corners
- Large, easy-to-read vacuum fluorescent display
- Easy-to-use, microprocessor-controlled touch button operation
- Doors can be opened at over 180°C
Ordering Information:
Availability may vary by country
Warranty: 2-year warranty
Specifica
Microprocessor control with vacuum fluorescent display | |
50°C to 250°C | |
ON / OFF |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.