Learn More
Thermo Scientific™ Incubatori refrigerati Heratherm™
Codice prodotto. 15689408 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
178 L
381 L
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tensione Dimensione della confezione
15689408 178 L 230 V Pezzo
15662079 381 L 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15689408 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51031564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9695.00€
    9070.00€ / pezzi 1
    Risparmia 625.00€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-01-2027
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Controllo preciso della temperatura, maggiore efficienza energetica e facilità d'uso. Con tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise necessarie per risultati affidabili.
Massima potenzialità dell'incubazione con la precisione della temperatura necessaria per le applicazioni che lo richiedono. Con una gamma di temperatura compresa tra +5 e +70 °C, gli incubatori refrigerati Fisherbrand™ Heratherm™ sono dotati di tecnologia Peltier per raggiungere e mantenere le temperature ambiente precise per ottenere risultati affidabili. Senza refrigeranti pericolosi, queste unità consumano meno energia rispetto al prodotto convenzionale, e sono la scelta ideale per i laboratori che richiedono efficienza energetica.
  • Temperature range 5-70°C
  • Available in 2 sizes: Benchtop model 178L / 6.3 cuft and a floor model with casters 381L / 13.5 cuft.
  • Great temperature uniformity and stability to keep the samples in a safe environment –> uniformity as low as +/-0.3°C (20°C), stability as low as +/-0.1°C
  • Energy consumption as low as 80Wh/h (benchtop) / 150W (floor standing) at 20°C - Note that comparable compressor cooled units consume up to 6 times this amount*.
  • CFC free / HFC free polyurethane insulation foam for outstanding temperature performance and condensation prevention
  • Heated door with intelligent energy control to ensure no condensation – even at low temperatures
  • Sophisticated timer function with weekly, daily or real time mode
  • Intuitive programmability function for defined temperature ramping, soak/cool and dwell: store up to 10 programs with 10 easysteps
  • Adjustable over temperature shut-off for protocols that require setting of over temperature for protection – (class 2 according to norm DIN12880)
  • Safe viewing of samples through internal glass door with limited impact on temperature
  • Safe containment with automatic over and under temperature alarm
  • Standard access port for data monitoring (large diameter of 42mm / 1.65 in.)
  • Flexible shelf system for optimal loading, easy to remove for cleaning, with non-tip protection
  • Stainless steel interior (1.4301 / ASTM 304) and rounded corners for easy cleaning
*Based on comparison with models BK6160/Precision815
Note: stated values are based on norm DIN12880 testing.
Warranty
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.3 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE
Descrizione Heratherm refrigerated incubator IMP180, w/electrical outlet, 230V, 50/60Hz
Capacità (sistema metrico) 178 L
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Dimensioni ripiano (P x L) 17.28 x 19.88 in. (439 x 505 mm)
Materiale Coated Steel
N. di ripiani 2/9
Tipo di spina EU plug CEE7/7
Temperature Range (Metric) 5°C to 70°C
Tipo Automated Incubator
Display Large Vacuum Fluorescent
Door Style Solid outer door & internal glass door
Include Internal Electrical Outlet: EU (CEE 7/4 plug and interior outlet)
Isolamento CFC free/HFC free polyurethane insulation foam
Modello IMP180
N. di sportelli 1
Dimensione della porta 1.6 in. (42mm)
Refrigerante Peltier technology: no refrigerant
Uniformità termica ≤0.2°C at 20°C; ≤0.5°C at 37°C
Dimensioni interne (L x P x A) 543 x 464 x 708 mm (21.4 x 18.3 x 27.9 in.)
Dimensioni (L x P x A) 738 x 640 x 920 mm (29.1 x 25.2 x 36.2 in.)
Altezza (sistema imperiale) 36.2 in. (adjustable feet: 1.4 in. not included)
Altezza (sistema metrico) 920 mm (adjustable feet: 35 mm not included)
Peso di spedizione (sistema imperiale) 214 lb.
Peso di spedizione (sistema metrico) 97 kg
Peso (sistema imperiale) 185 lb.
Peso (sistema metrico) 84 kg
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz, 4.0 A, 920 w
Tensione 230 V