Learn More
Herpes Simplex Virus 1 Antibody (HSVI/8375R) - BSA Free, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609743 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609743 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609743 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP320741
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
Herpes Simplex Virus 1 Monoclonal antibody specifically detects Herpes Simplex Virus 1 in Virus samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Herpes Simplex Virus 1
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone HSVI/8375R
Concentrazione 1 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL
Formulazione 10mM PBS
Alias gene Herpes simplex virus, Herpes simplex virus 1, Herpes simplex virus type 1, HSV 1, Human herpesvirus 1, Human herpesvirus type 1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Detergent-solubilized herpes simplex virus (HSV) type 1 infected cells
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
Target Species Virus
Content And Storage Store at -20°C to -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG κ
Linea di prodotti Novus