Learn More
Hesperetin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16454777
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16454777 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16454777 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0168
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Hesperetin is a natural flavanone, and acts as a potent and broad-spectrum inhibitor against human UGT activity. Hesperetin regulates apoptosis.
Specifica
Materiale o nome chimico Hesperetin
CAS 520-33-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H14O6
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (330.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C[C@@H](C2=CC=C(OC)C(O)=C2)OC3=CC(O)=CC(O)=C13
Molecular Weight (g/mol) 302.28
Peso formulazione 302.28
Percent Purity 99.16%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only