Learn More
MedChemExpress Hesperidin
Codice prodotto. 16451509
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451509 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16451509 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY15337
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
MedChemExpress Hesperidin (Hesperetin 7-rutinoside), a flavanone glycoside, is isolated from citrus fruits. Hesperidin has numerous biological properties, such as decreasing inflammatory mediators and exerting significant antioxidant effects. Hesperidin also exhibits antitumor and antiallergic activities.
Specifica
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 610.56 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
CAS 520-26-3
Product Type Natural Products
Purezza 99.19%
Solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (54.05 mM)
Sinonimo Hesperetin 7-rutinoside
Bersaglio Apoptosis∣Autophagy∣Reactive Oxygen Species∣Endogenous Metabolite
Quantità 1 g