Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hesperidin, 90+%
Codice prodotto. 10376520 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10376520 5 g Glass Bottle 5g
10667662 250 g Plastic bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10376520 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 123460050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 520-26-3 | C28H34O15 | 610.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 520-26-3
Formula molecolare C28H34O15
Molecular Weight (g/mol) 610.57
Numero MDL MFCD00075663
InChI Key QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
PubChem CID 45358131
SMILES COC1=CC=C(C=C1O)[C@@H]1CC(=O)C2=C(O)C=C(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico Hesperidin
Nota nome 97%
Punto di fusione 258.0°C to 262.0°C
Colore Brown to White
Perdita all'essiccatura 4% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 4706
Rotazione specifica − 76.00
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/50l. Other solubilities: soluble in diluted alkalies,soluble in pyridine,soluble in formamide and dimethylformamide (60 c),slightly sol. in methanol and glacial acetic acid,practically insol. in acetone benzene and chcl3
IUPAC Name (2S)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-7-{[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-({[(2R,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}methyl)oxan-2-yl]oxy}-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Peso formulazione 610.54
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder