Learn More
Hesperin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16483338
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16483338 10 mg 10mg
16456067 5 mg 5mg
16444586 100 mg 100mg
16439876 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16483338 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101371
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Hesperin is a bioactive ingredient present in Japanese horseradish (wasabi) and has been shown to be an Nrf2 activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Hesperin
Forma fisica Liquid
CAS 4430-35-7
Colore Colorless
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C8H15NOS2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (487.00 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 50 mg/mL (243.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(CCCCCCN=C=S)C
Molecular Weight (g/mol) 205.34
Peso formulazione 205.34
Percent Purity 98.12%
Grado Research
Research purposes only